Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
BIOPHARMA
Code produit 10529881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Conique
Rond
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Type de filetage:
Externe
Interne
Modèle:
Sans base autostable
À base autostable
Conditionnement:
1200 pièces
1500 pièces
1800 pièces
2500 pièces
300 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
960 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (métrique) Type de filetage Modèle Conditionnement
10529881 Conique 1 ml Interne À base autostable 500 pièces
10257752 Conique 0.5 ml Interne À base autostable 960 pièces
10320013 Conique 1.0 ml Interne À base autostable 960 pièces
10544641 Conique 1 ml Externe À base autostable 500 pièces
10030711 Rond 1 ml Externe Sans base autostable 500 pièces
10545601 Conique 1 ml Externe À base autostable 500 pièces
10654721 Conique 1.0 ml Interne À base autostable 500 pièces
10669071 Rond 1.8 ml Externe À base autostable 450 pièces
11311665 Rond 1.8 ml Externe À base autostable 1800 pièces
10534641 Rond 1.8 ml Externe Sans base autostable 500 pièces
10080601 Rond 1.8 ml Externe À base autostable 450 pièces
11341675 Rond 1.8 ml Interne À base autostable 1800 pièces
10577391 Rond 1.8 ml Interne À base autostable 450 pièces
10674511 Rond 1.8 ml Interne À base autostable 450 pièces
10004220 Rond 1.8 ml Interne Sans base autostable 500 pièces
10452802 Rond 1.8 ml Interne Sans base autostable 2500 pièces
11371785 Rond 1.8 ml Interne Sans base autostable 500 pièces
10070731 Rond 3.6 ml Interne À base autostable 400 pièces
15856194 Rond 3.6 ml Interne À base autostable 400 pièces
10789871 Rond 3.6 ml Interne Sans base autostable 400 pièces
10173772 Rond 3.6 ml Interne Sans base autostable 1500 pièces
11854431 Rond 3.6 ml Interne Sans base autostable 500 pièces
10633452 Rond 4.5 ml Externe À base autostable -
11381615 Rond 4.5 ml Externe À base autostable 1200 pièces
10356331 Rond 4.5 ml Externe À base autostable 300 pièces
10716922 Conique 4.5 ml Interne À base autostable 300 pièces
10358131 Rond 4.5 ml Interne Sans base autostable 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 10529881 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 366656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.00€
    335.99€ / 500 pièces
    Économisez 323.01€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d’un stockage frigorifique général jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
  • Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
  • Options de filetage externe ou interne disponibles
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Clear
Diamètre (impériale) externe 0.492 in
Capacité (métrique) 1 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène (bouchon)
Type de filetage Interne
Longueur (impériale) 1.654 in
Longueur (métrique) 42 mm
Conditionnement 500 Tubes
Quantité 500/boîte
Modèle À base autostable
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
Gamme de produits Nunc
Stérilité Stérile
Anti-rotation No
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (impériale) 0,0338 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Oui
Diamètre (métrique) 12.5 mm
Type de produit Tube cryogénique