Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Code produit 11812700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
(Sans insert)
0,4 μm
3 μm
8 μm
Nbre de puits:
12
24
Conditionnement:
4 pièces
48 pièces
96 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nbre de puits Conditionnement
11812700 8 μm 12 48 pièces
11822700 0,4 μm 24 96 pièces
11832700 3 μm 24 96 pièces
11842700 8 μm 24 96 pièces
11387684 (Sans insert) 24 4 pièces
11892690 0,4 μm 12 48 pièces
11802700 3 μm 12 48 pièces
11327694 (Sans insert) 12 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11812700 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 141082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    375.82€ / 48 pièces
    Économisez 120.18€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez jusqu’à 24 inserts simultanément grâce à la plaque de support Thermo Scientific™ Nunc™ pour inserts de culture cellulaire, utilisable pour des cultures en compartiment individuel ou des cultures partageant le même milieu.
Le système de plaque portoir Thermo Scientific™ Nunc™ est conçu pour permettre trois réglages de la hauteur différents pour les inserts de culture cellulaire afin d’accommoder une culture d’interface air-liquide et une plusieurs protocoles d’alimentation des cellules. Emballé individuellement, le système de plaque multipuits portoir est livré avec ou sans inserts de culture cellulaire.
Caractéristiques :
  • Conforme aux normes ANSI™
  • Avec identification alphanumérique des puits
  • Membrane en polycarbonate disponible en trois tailles de pores pour une plus grande souplesse dans vos recherches
  • Les inserts conviennent idéalement à l’imagerie en 3D et la membrane translucide devient transparente lorsqu’elle est humide.
  • Les plaques de support existent en deux formats correspondant à nos boîtes traitées Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 et 24 puits.
  • La plaque de support de conception unique dispose d’une structure de soutien permettant de faire varier la hauteur.
  • Tournez simplement l’insert pour engager l’un des trois onglets à hauteur réglable dans les supports de la plaque de support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 1,13 cm2
Matériau PC (membrane)
Volume (métrique) utile Suspension basse : 2ml ; suspension moyenne : 3 ml ; suspension élevée : 4 ml
Densité des pores < 0,85 x 10^5
Porosité 8 μm
Type Insert de culture
À utiliser avec (équipement) Insert de culture cellulaire
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Type de récipient Systèmes de plaques de support
Couleur Transparent
Traitement de surface Culture cellulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12
Inserts par plaque 12
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.