Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de culture Nunc™ EasYDish™
Description
Les boîtes de Petri pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ sont la nouvelle génération de boîtes de Petri pour culture cellulaire, conçues pour améliorer la manipulation, l’empilage et le transport des cultures dans votre laboratoire. L’anneau de préhension biseauté est facile à tenir et reste sécurisé dans votre main gantée. Les boîtes de Petri bénéficient du traitement de surface Nunclon Delta standard pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. Quatre tailles disponibles : 35 mm, 60 mm, 100 mm et 150 mm.
- Garantit que le couvercle reste en position lorsque la boîte est manipulée
- Facilite la saisie et l’utilisation grâce à une main gantée
Conception exclusive d’encoche
- Maximise la ventilation tout en garantissant la stérilité
- Limite le mouvement du couvercle en garantissant un maintien solide du couvercle sur la boîte
- Augmente la résistance de la boîte
Bord extérieur surélevé du couvercle de la boîte
- Permet un empilement stable pendant le transport des cultures cellulaires
Repères d’orientation sur le fond de la boîte
- Simplifie la localisation des cellules au microscope
Surface d’écriture
- Améliore la traçabilité des cultures cellulaires
Emballage refermable
- Garantit la propreté des boîtes ouvertes
Spécifications :
- Matériau : Polystyrène, USP VI
- Sans contaminants : Exempt de RNase / DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxiques, apyrogènes
- Stérilité : Irradiation aux rayons gamma (SAL de 10-6)
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
- Certificat de qualité émis systématiquement
- Traitement de surface Nunclon Delta pour les cultures de cellules adhérentes
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Description | Nunc EasYDish |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 12,5 mL (puits) |
| Surface de culture | 56,7 cm2 |
| Quadrillé | Non quadrillé |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |