Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons solides
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons solides vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons ventilés/fermés avec des marques Y permettent une vérification visuelle facile de la position de ventilation tout en favorisant un échange de gaz suffisant.
Caractéristiques :
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
- Col court et large pour un accès facilité
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons
Specifications
Specifications
| Description | Flacons de culture à baffles, 2000 ml |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Fileté |
| Nbre par carton | 32/Cs. |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Type de produit | Cell Culture Flask |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Jetable | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.