Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons solides
BIOPHARMA
Code produit 13245219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
25 cm²
80 cm2
Type de bouchon:
Phénolique
Solide
Ventilé
Conditionnement:
32 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Type de bouchon unitSize
13245219 175 cm2 Ventilé 32 pièces
10068780 80 cm2 Phénolique 50 pièces
10354451 175 cm2 Phénolique 32 pièces
10490033 25 cm² Solide -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13245219 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 156505
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez-vous une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules.
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons solides vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons ventilés/fermés avec des marques Y permettent une vérification visuelle facile de la position de ventilation tout en favorisant un échange de gaz suffisant.
Caractéristiques :
  • Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
  • Les cols larges et courts, les parois latérales et droites et les bouchons se fermant en 1/3 de tour sont optimisés pour le fonctionnement robotique.
  • Bouchons ventilés/fermés avec des marques Y, ’un des pieds du Y pointant vers le haut indique un bouchon en position de ventilation.
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Verre
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 32/Cs.
Nb par paquet 4 Pk.
Type de produit Cell Culture Flask
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Stérilité Stérile
Forme du fond Flat
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 175 cm2
Traitement de surface Aucun
Quantité 4 Pk.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.