Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Code produit 10562944
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur en PEHD
Filtre à air de 0,22 μm
Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle
Kit de démarrage du système
Module CellCube
Système Cell Factory
Une cuve
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Flacons d’agitation Proculture
Systèmes Cell Factory (Tous)
Systèmes Cell Factory (tous les modèles)
S’adapte à tous les systèmes Cell Factory
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
12 pièces
2 pièces
20 pièces
40 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10562944 Système Cell Factory Flacon d’agitation jetable de 500 ml 10 pièces
10330525 Système Cell Factory Flacons d’agitation Proculture 10 pièces
10377873 Système Cell Factory Flacon d’agitation jetable de 500 ml 20 pièces
12663096 Système Cell Factory Flacon d’agitation jetable de 500 ml 40 pièces
10144302 Filtre à air de 0,22 μm Systèmes Cell Factory (Tous) 2 pièces
11756745 Système Cell Factory Flacon d’agitation jetable de 500 ml 10 pièces
11306891 Système Cell Factory Flacons d’agitation Proculture 2 pièces
11376881 Système Cell Factory Flacons d’agitation Proculture 2 pièces
10092151 Système Cell Factory Flacon d’agitation jetable de 500 ml 100 pièces
15390332 Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle Systèmes Cell Factory (tous les modèles) 2 pièces
15390292 Une cuve Flacon d’agitation jetable de 500 ml 1 pièce
15778032 Une cuve Flacon d’agitation jetable de 500 ml 2 pièces
11377734 Connecteur en PEHD S’adapte à tous les systèmes Cell Factory 10 pièces
15357026 Module CellCube Flacon d’agitation jetable de 500 ml 2 pièces
12823133 Module CellCube Flacon d’agitation jetable de 500 ml 2 pièces
11366881 Système Cell Factory Flacons d’agitation Proculture 12 pièces
10274451 Kit de démarrage du système Systèmes Cell Factory (tous les modèles) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10562944 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140099
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions :
  • Branchez une poche à milieu ou un ensemble de tubulure à un système Cell Factory pour une connectivité aseptique optimale lors du remplissage et de la récolte
Autres caractéristiques :
  • Gain de temps et dʼargent
  • Réduction des processus de nettoyage, tels que l'autoclavage et les validations correspondantes
  • Permet d'éviter la formation d'une contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Bénéficiez d’une aération supplémentaire grâce aux options de ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Obturateur bleu
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (équipement) Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Type de produit Système Cell Factory
Stérilité Non stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.