Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Code produit 10344321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couches de plateaux:
1
2
4
10
40
Surface de culture:
1264 cm²
25280 cm2
25440 cm²
632 cm2
6320 cm2
Nbre par carton:
10/Carton
2/carton
6/carton
8/carton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couches de plateaux Surface de culture Nbre par carton Conditionnement
10344321 40 25440 cm² 2/carton 2 pièces
12677093 4 25280 cm2 10/Carton 1 pièce
10113922 4 25280 cm2 10/Carton 10 pièces
10049040 10 6320 cm2 2/carton 2 pièces
10634551 1 632 cm2 8/carton 8 pièces
10394221 2 1264 cm² 6/carton 6 pièces
13101594 2 1264 cm² 6/carton 5 pièces
10604901 10 6320 cm2 6/carton 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10344321 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 139446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1360.00€ / 2 pièces
    Économisez 320.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence inter-lots grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence entre chaque lot grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ces systèmes, qui constituent une solution de production éprouvée à grande échelle de cellules, vaccins et protéines thérapeutiques, offrent la même cinétique de croissance que les produits de culture cellulaire à l’échelle du laboratoire. Les ports du système rendent la personnalisation et la fermeture aisées grâce à des tubulures personnalisées qui facilitent la ventilation, le remplissage et la récolte. Disponible en versions à 1, 2, 4, 10 et 40 plateaux.
  • Parfait pour les cellules adhérentes
  • Augmentez l’efficacité de votre production grâce à une surface plus grande avec un encombrement minimal
  • Réduisez les risques de contamination grâce à un système fermé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24
Matériau Verre
Nbre par carton 2/carton
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Flacon de culture
Revêtement de surface Nunclon™ Delta
Concept écologique ISCC PLUS
Forme du fond Plat
Type de bouchon Adaptateur de filtre
Surface de culture 25440 cm²
Traitement de surface Aucun
Couches de plateaux 40
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.