Learn More
Thermo Scientific™ Grattoirs de cellules Nunc™
Code produit 11347774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
23 cm
32 cm
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
11347774 23 cm 250 pièces
11357774 32 cm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 179693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1468.47€
    1338.00€ / 250 pièces
    Économisez 130.47€
    8% de réduction
En stock
Travaillez sur une grande variété d’applications grâce aux grattoirs de cellules stériles et apyrogènes Thermo Scientific™ Nunc™ dotés d’une lame réglable.
Équipé d’une lame réglable, le grattoir de cellules stérile et apyrogène Thermo Scientific™ Nunc™ permet un prélèvement mécanique pratique des cellules adhérentes à partir de récipients de culture. Existe en 2 longueurs pour s’adapter à une large gamme de produits de culture.
Caractéristiques :
  • Poignées flexibles en polystyrène
  • Préstérilisés et conditionnement individuel
  • Longueur de la lame : 0,66″ (1,7cm)
Informations de commande :
  • 179707 : à utiliser avec des flacons de 75 à 175 cm2
  • 179693 : à utiliser avec des flacons de 25 à 80cm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) de lame 0,2952 po
Longueur (métrique) de lame 7,5mm
Largeur (impériale) de lame 0,6889 po
Largeur (métrique) de lame 17,5mm
À utiliser avec (équipement) Flacons 25-80 cm2
Longueur (impériale) de la poignée 9 in
Longueur (métrique) de la poignée 23 cm
Nb par paquet 1/Pk.
Nbre par carton 250/Cs.
Type de produit Grattoir de cellules
Stérilité Stérile
Matériau Polystyrène (poignée)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.