Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons codés Nunc™ Cryobank
GREENER_CHOICE
Code produit 10588779
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Transparent
Vert
Codage:
2D
Aucun
Code-barres 2D
Code-barres 2D
Tube avec code-barres 2D
Conditionnement:
10 racks de 48 tubes/boîte
192/carton
En rack, 96/960
En vrac, 11 sachets de 48 tubes/boîte
En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte
Rack à verrouillage avec couvercle, 48/480
Conditionnement:
10 pièces
192 pièces
480 pièces
528 pièces
96 pièces
960 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Codage Conditionnement unitSize
10588779 5 ml Transparent Code-barres 2D Rack à verrouillage avec couvercle, 48/480 480 pièces
12664526 0,5 ml Bleu Code-barres 2D En rack, 96/960 10 pièces
12713386 2 ml Transparent Tube avec code-barres 2D 10 racks de 48 tubes/boîte 480 pièces
15513714 2 ml Transparent 2D 10 racks de 48 tubes/boîte 480 pièces
15523714 5 ml Transparent Aucun 10 racks de 48 tubes/boîte 480 pièces
12684526 0,5 ml Rouge Code-barres 2D En rack, 96/960 10 pièces
12674526 0,5 ml Vert Code-barres 2D En rack, 96/960 10 pièces
10741224 0,5 ml Transparent Code-barres 2D En rack, 96/960 960 pièces
10136412 1 ml Transparent Code-barres 2D En rack, 96/960 960 pièces
12644526 1 ml Vert Code-barres 2D En rack, 96/960 960 pièces
12654526 1 ml Rouge Code-barres 2D En rack, 96/960 960 pièces
12634526 1 ml Bleu Code-barres 2D En rack, 96/960 960 pièces
15347036 1 ml Bleu Code-barres 2D En rack, 96/960 96 pièces
10538219 2 ml Transparent Code-barres 2D Rack à verrouillage avec couvercle, 48/480 480 pièces
11381655 2 ml Transparent Code-barres 2D En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte 960 pièces
11796964 5 ml Transparent Code-barres 2D En vrac, 11 sachets de 48 tubes/boîte 528 pièces
11792255 1 ml Transparent Code-barres 2D 192/carton 192 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10588779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 374220
Faites passer le stockage cryogénique au niveau supérieur avec ce système de flacon intégrant des tubes à code-barres 2D dans des racks de microplaque au format standard, pour une utilisation sur paillasse ou dans des applications automatisées.
Faites passer le cryostockage traditionnel à la puissance supérieure tout en disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Les systèmes de flacons cryobank codés Thermo Scientific™ Nunc™ sont dotés de code-barres 2 D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage/débouchage et d’options d’étiquetage, les tubes Cryobank peuvent être utilisés pour le stockage manuel ou automatisé des échantillons biologiques jusqu’à la température de l’azote liquide en phase vapeur. Les produits Cryobank répondent aux principales exigences de certification et sont disponibles dans une plage de volumes allant de 0,5 à 5,0 ml.
Suivi en toute sécurité
  • Le code-barres en 2D indélébile, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube
  • La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
  • Gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks de microplaques à faible encombrement ; les lecteurs permettent une sortie flexible pour stocker des données dans plusieurs formats de base de données
Format de stockage optimisé
  • Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
  • Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
  • Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
  • La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
  • Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
  • Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
  • Codes-barres en 2D scannés afin de garantir la lisibilité et comparés à une base de données complète de codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons dans la ligne de produits de tubes de stockage Cryobank
  • Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Polypropylène (capuchon)
Stérilité Stérile
Type Systèmes de tubes codés Cryobank
Codage Code-barres 2D
Type de flacon Cryobank
Couleur Transparent (fermeture)
Conditionnement Rack à verrouillage avec couvercle, 48/480
Nb par paquet 48
Nbre par carton 480
Gamme de produits Nunc
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.