Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons codés Nunc™ Cryobank
Code produit p-4534269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Transparent
Vert
Type d’emballage:
En rack, 96/960
Conditionnement:
10 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Type d’emballage Conditionnement
12664526 Bleu En rack, 96/960 10 pièces
12684526 Rouge En rack, 96/960 10 pièces
12674526 Vert En rack, 96/960 10 pièces
10741224 Transparent En rack, 96/960 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12664526 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 374025
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Faites passer le stockage cryogénique au niveau supérieur avec ce système de flacon intégrant des tubes à code-barres 2D dans des racks de microplaque au format standard, pour une utilisation sur paillasse ou dans des applications automatisées.
Faites passer le cryostockage traditionnel à la puissance supérieure tout en disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Les systèmes de flacons cryobank codés Thermo Scientific™ Nunc™ sont dotés de code-barres 2 D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage/débouchage et d’options d’étiquetage, les tubes Cryobank peuvent être utilisés pour le stockage manuel ou automatisé des échantillons biologiques jusqu’à la température de l’azote liquide en phase vapeur. Les produits Cryobank répondent aux principales exigences de certification et sont disponibles dans une plage de volumes allant de 0,5 à 5,0 ml.
Suivi en toute sécurité
  • Le code-barres en 2D indélébile, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube
  • La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
  • Gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks de microplaques à faible encombrement ; les lecteurs permettent une sortie flexible pour stocker des données dans plusieurs formats de base de données
Format de stockage optimisé
  • Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
  • Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
  • Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
  • La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
  • Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
  • Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
  • Codes-barres en 2D scannés afin de garantir la lisibilité et comparés à une base de données complète de codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons dans la ligne de produits de tubes de stockage Cryobank
  • Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur de bouchon Bleu
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 0,5 ml
Type d’emballage En rack, 96/960
Gamme de produits Nunc
Code-barres Code-barres 2D
Matériau du bouchon Polypropylène
Quantité 960/Cs.
Type de flacon Cryobank
Type de produit Systèmes de tubes codés Cryobank
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.