Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Nunc™, 30 ml
BIOPHARMA
Code produit 10578531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12,5 mL
20 mL
30 mL
50 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
800 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10578531 12,5 mL 1000 pièces
10793133 20 mL -
11301765 30 mL 1200 pièces
10428892 50 ml 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10578531 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 536080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    224.00€ / 1000 pièces
    Économisez 18.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™.
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Le matériel de laboratoire en plastique est une alternative plus sûre au verre sans sacrifier la précision.
Caractéristiques :
  • Fabriqués en PS transparent
  • Récipients polyvalents fabriqués en résines de haute qualité
  • Bouchons à clipser disponibles pour tous les récipients (non inclus)
  • Non stériles (sauf réf. 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Non
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 12,5 mL
Type de bouchon Bouchon à clipser