Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes Nunc™ Cryobank et Bank-It
Description
Bouchons de rechange de couleur Thermo Scientific Nunc pour les tubes Nunc Cryobank et Bank-it —pour un usage manuel ou automatisé.
Les tubes Thermo Scientific Nunc Cryobank permettent à l'utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses cryotubes grâce au code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des tubes. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
- Bouchons en rack pour le remplacement manuel ou automatisé des bouchons usagés
- Présentés en rack selon un format de microplaque 96 puits pour un prélèvement aisé et sans contamination
Specifications
Specifications
| Codage | Lecture à code-barres 2D |
| Type de flacon | Cryobanque, Bank-It |
| Conditionnement | 10 racks de 96/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Pour 0,5 ml 1,0 ml et Cryobanque et Banque -it Tubes |
| Quantité | 960 |
| Gamme de produits | Nunc |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Fermeture |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |