Learn More
Thermo Scientific™ Anses et aiguilles jetables Nunc™, aiguille
BIOPHARMA
Code produit 10769241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Boîte de 600
Conditionnement:
2400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10769241 Boîte de 600 2400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10769241 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 254399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    418.99€ / 2400 pièces
    Économisez 78.01€
    15% de réduction
En stock
Identifiez facilement ces anses et aiguilles jetables et à code couleur moulées avec précision à partir d’un matériau composé de polystyrène non toxique (USP classe VI).
Identifiez facilement les anses et aiguilles jetables et à code couleur Thermo Scientific™ Nunc™, moulées avec précision à partir d’un matériau composé de polystyrène non toxique (USP classe VI) pour fournir une surface d’anse lisse. Les produits Thermo Scientific Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
Caractéristiques :
  • Stérilisées par irradiation : aucun flambage nécessaire
  • Traitement hydrophile pendant le processus de fabrication
  • Propriétés d’adhérence des liquides empêchant toute perte accidentelle de gouttelettes
  • Anses disponibles en tailles de 10 et 1 μl
  • Conformes à la norme semi-quantitative pour la manipulation des échantillons
  • Documents d’étalonnage disponibles pour tout lot sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Couleur Jaune
Type de produit Aiguille d’inoculation
Quantité Boîte de 600