Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Code produit 15614289
Change view
Click to view available options
Couches de plateaux:
3
13
52
Surface de culture:
1896 cm
32864 cm
8216 cm
Nbre par carton:
1 de chaque
3/carton
4/Carton
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couches de plateaux Surface de culture Nbre par carton unitSize
15614289 52 32864 cm 1 de chaque 1 pièce
15550334 13 8216 cm 3/carton 3 pièces
16659752 3 1896 cm 4/Carton 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15614289 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 169102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour augmenter le rendement des cultures cellulaires et améliorer la productivité avec le même encombrement que celui d’un système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ standard.
Le système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ à haute densité offre 30 % plus de surface et rendement* que le système Cell Factory standard ou tout autre système à multi-plateaux similaire pour culture de cellules adhérentes. Les avantages économiques sont immédiats et ont un impact sur de nombreuses fonctions de l’organisation. Ils permettent aux utilisateurs finaux d’optimiser leur encombrement de fabrication de culture cellulaire, de réduire l’utilisation de matériel et le travail de la main d’œuvre, ainsi que d’améliorer le rendement des cultures cellulaires.
  • Augmentez votre rendement - 30 % de surface et de rendement* SUPPLÉMENTAIRES tout en respectant l’encombrement standard du système Nunc Cell Factory.
  • Augmentez votre productivité  - Augmentez l’efficacité de votre main-d’œuvre et de la manipulation en réalisant plus au cours d’un seul cycle
  • Améliorez votre économie de procédés - Augmentez votre capacité de fabrication sans investissement en capital
  • Saisissez les opportunités environnementales - Consommez moins et réduisez les coûts de décontamination et d’élimination des déchets
* L’augmentation du rendement peut varier en fonction du type de cellules cultivées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons de culture à baffles, 500 ml
Matériau Verre
Hauteur (impériale) 27,5 in
Hauteur (métrique) 698 mm
Nbre par carton 1 de chaque
Nb par paquet 1 Ea.
Concept écologique ISCC PLUS
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé/Fermé
Surface de culture 32864 cm
Traitement de surface Nunclon Delta
Couches de plateaux 52