Learn More
Thermo Scientific™ Baguettes Nunc™ Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10449192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 800/Carton
Conditionnement:
1800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10449192 1 800/Carton 1800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10449192 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 472230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00€
    1410.07€ / 1800 pièces
    Économisez 224.93€
    13% de réduction
En stock
Les baguettes Thermo Scientific Nunc Immuno, dotées d’un contrôle négatif intégré, permettent d’obtenir des résultats semi-quantitatifs en toute fiabilité.
Utilisez la baguette immuno Thermo Scientific™ Nunc™ dans les laboratoires de biotechnologie, pharmaceutiques ou dans la production de vaccins et de kits de diagnostic. Le système se compose d’un tube et d’une baguette immuno munie d’une spatule.
Le système de test se compose d’un tube et d’une baguette munie d’une spatule.
  • Non stérile
  • Surfaces MaxiSorp™ ou PolySorp disponibles™
  • Tube en polypropylène pour une adsorption minimale des composants du dosage
  • Spatule en polystyrène, surface de 5,2 cm2
Une documentation relative aux applications est disponible. Dimensions externes : L × l : 1,93 × 0,47in. (49 ×12 mm)L’autorisation de fabrication et d’utilisation de matériaux synthétiques pour les dosages immunologiques en phase solide, couverte par le brevet européen N° 0126392 et le brevet américain N° 4,980,299, est détenue par Nunc A/S. Fabriqué sous licence de Ventrex Laboratories, Inc., brevet américain N° 4,225,575.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Spatule à surface MaxiSorp
Type de produit Baguette Immuno
Quantité 1 800/Carton