Learn More
Thermo Scientific™ Laveurs Nunc™ Immuno
Code produit 10758091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de canaux Conditionnement
10758091 12 1 pièce
10337401 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758091 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 470175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lavez facilement une grande variété de plaques multi-puits grâce à ces laveurs Immuno, disponibles en versions 8 et 12 canaux pour sʼadapter à toutes les plaques de 96 puits.
Lavez facilement une grande variété de plaques multi-puits grâce aux laveurs Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno. Ces laveurs conviennent parfaitement aux laboratoires à bas débit qui ne disposent pas de laveurs de microplaques. Ils sont disponibles en versions 8 et 12 canaux pour sʼadapter à toutes les plaques de 96 puits.
Caractéristiques :
  • Permettent dʼobtenir un lavage uniforme et efficace
  • Peuvent être autoclavés pour une stérilisation à 121°C (250°F)
  • Adaptables à toutes les formes de puits
  • Ne nécessitent aucune connexion électrique
  • Leur conception élimine le suremplissage et la contamination croisée
Caractéristiques :
  • 26 x 11,5 x 9,5 cm (10,25 x 4,5 x 3,75”) (L x l x P).
Contient :
  • Deux vis de serrage et une règle pour effectuer des réglages de différents types de puits
  • Un rack pour un stockage sécurisé
  • Un kit de pièces détachées pour les opérations de maintenance de routine et de nettoyage des canules (avec cinq joints toriques différents et un ressort)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Type de plaques Plaques à 96 puits
Nbre de canaux 12
Type Lave-plaques
Comprend Kit de pièces de rechange, règle et rack.
Largeur (impériale) 4.5 in.
Largeur (métrique) 11.5 cm
Hauteur (impériale) 10.25 in.
Hauteur (métrique) 26 cm
Profondeur (impériale) 3.75 in.
Profondeur (métrique) 9.5 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.