Learn More
Thermo Scientific™ Tube de centrifugation pour FIV Nunc™, 11 ml
Description
Obtenez des résultats toujours fiables tout en préparant des échantillons de sperme avec le tube à centrifuger de 11 ml pour FIV Thermo Scientific™ Nunc™. Ces tubes sont certifiés de manière unique, sur la base d’un test de toxicité d’embryon de souris à un stade unicellulaire, avec une certification spécifique au lot disponible.
Les produits de fécondation In Vitro™ Nunc™ sont rigoureusement testés, certifiés et validés pour la FIV, ce qui assure la sécurité, la sûreté et la reproductibilité de vos échantillons précieux.
- Graduations claires pour une identification rapide du volume d’échantillon
- Compatible avec les rotors de centrifugeuse courants
- Classe II avec marquage CE pour la FIV, selon les directives 93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux.
- Le certificat confirme : Stérilité (test SAL 10-6), non pyrogénéité, analyse USP de classe VI et résultats des tests effectués (MEA et HSSA).
- Dimensions de l’emballage : cinq par boîte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, conformité avec la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, sur la base d’un test de toxicité d’embryon de souris à un stade unicellulaire, test de stérilité (SAL 10-6), test USP de classe VI |
| Capacité (métrique) | 11 ml |
| Matériau | Plastique |
| Nbre par carton | 300 |
| Nb par paquet | 5 |
| Stérilité | Stérile |
| Forme | Conique |
| Forme du fond | Conique |
| Graduated | Oui |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| Afficher plus |