Learn More
Thermo Scientific™ Boîte ICSI FIV Nunc de 51 mm
Code produit 11327704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11327704 51 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327704 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 150265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Obtenez des résultats systématiquement fiables et de haute qualité lors de la fécondation. Les boîtes de culture ICSI pour FIV Thermo Scientific™ Nunc™ permettent une visualisation nette des échantillons avec un centre optique super-poli et répondent aux exigences élevées des tests FIV, de certification et de validation.
Obtenez des résultats systématiquement fiables et de haute qualité lors de la fécondation. Les étuves Thermo Scientific™ Nunc IVF ICSI répondent aux exigences rigoureuses des tests, des certifications et de la validation FIV.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation
  • Maintenez une température optimale avec un véritable fond plat
  • Profil bas offrant des angles optimaux pendant le processus ICSI
  • Visionnez clairement l’échantillon avec un centre optique hautement poli
  • Sécurité accrue grâce à une conception facile à saisir
  • Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testés, certifiés et validés pour les tests de marquage IVFCE, approuvés par la FDA et ayant fait lʼobjet de tests MEA
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
  • Certificats de conformité figurant sur chaque lot, pour votre assurance qualité
Stériles (SAL 106)
  • Apyrogènes (test LAL)
  • Test USP de classe VI
  • Résultats des tests de diffusion (MEA et HSSA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA
Description Boîte de culture ICSI pour FIV, couvercle avec orifice d’aération
Forme du fond Plat
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène USP classe VI
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte
Nombre de puits 1
Nbre par carton 120
Nb par paquet 1
Hauteur (métrique) 9 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.