Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri pour FIV Nunc™
BIOPHARMA
Code produit 10262623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
54 mm
88 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
14 mm
15 mm
Surface de culture:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Conditionnement:
150 pièces
400 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Surface de culture Conditionnement
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 400 pièces
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm2 500 pièces
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10262623 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 150270
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez des boîtes de Pétri pour FIV Thermo Scientific™ Nunc™ fiables et de haute qualité, pour vos applications de FIV.
Effectuez des applications FIV à l’aide des boîtes de Pétri de FIV Thermo Scientific™ Nunc™ de haute qualité et fiables, qui répondent aux exigences rigoureuses des tests, de la certification et de la validation FIV.
Des fonctionnalités innovantes pour des résultats optimisés :
  • Échanges gazeux facilités grâce au couvercle ventilé
  • Choix de la taille adaptée à l’application concernée (disponibles en tailles de 35 mm, 60 mm et 90 mm)
  • Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV :
  • Marquage CE, approuvées par la FDA,ayant fait l'objet de tests MEA
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
  • Stériles (SAL 106)
  • Apyrogènes (test LAL)
  • Test USP de classe VI
  • Résultats de test de libération (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA
Description Boîte de Petri pour FIV, de 60 mm, couvercle avec orifice d’aération
Surface de culture 21,5 cm2
Matériau Polystyrène USP classe VI
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Nbre par carton 400
Nb par paquet 10
Hauteur (métrique) 14 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.