Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Code produit 16260681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
16
Matériau:
Plastique Permanox
Verre sodocalcique
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Matériau Conditionnement
16260681 16 Verre sodocalcique 16 pièces
10603591 1 Verre sodocalcique 16 pièces
11337764 1 Verre sodocalcique 96 pièces
16280671 1 Verre sodocalcique 16 pièces
11347764 2 Verre sodocalcique 96 pièces
10653591 2 Verre sodocalcique 16 pièces
16290671 2 Verre sodocalcique 16 pièces
16200681 4 Verre sodocalcique 16 pièces
10776851 4 Verre sodocalcique 16 pièces
11357764 4 Verre sodocalcique 96 pièces
10051021 8 Verre sodocalcique 16 pièces
16210681 8 Verre sodocalcique 16 pièces
11377764 1 Plastique Permanox 96 pièces
10549891 1 Plastique Permanox 16 pièces
16220681 1 Plastique Permanox 16 pièces
10324421 2 Plastique Permanox 16 pièces
11387764 2 Plastique Permanox 96 pièces
16230681 2 Plastique Permanox 16 pièces
16240681 4 Plastique Permanox 16 pièces
11397764 4 Plastique Permanox 96 pièces
10304471 4 Plastique Permanox 16 pièces
10098850 8 Plastique Permanox 16 pièces
16250681 8 Plastique Permanox 16 pièces
11327774 16 Verre sodocalcique 96 pièces
10507401 16 Verre sodocalcique 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 16260681 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 178599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.35€
    251.33€ / 16 pièces
    Économisez 119.02€
    32% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cultivez des cellules adhérentes directement sur la lame de microscope grâce à la chambre amovible unique du système de chambre pour lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
  • Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
  • Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
  • La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
  • Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
  • Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
  • Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
  • Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
  • Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
  • Compatible avec les étiquettes fluorescentes
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 16
Surface de culture 0,4 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 16 puits avec puits amovibles
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) utile 0,1 à 0,2 ml
Comprend Couvercle en polystyrène transparent adapté sans poignée
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.