Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
BIOPHARMA
Code produit 16220651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Verre
Description:
Flaskette
SlideFlask
Conditionnement:
16 pièces
50 pièces
96 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Description Conditionnement
16220651 Polystyrène SlideFlask 50 pièces
10439672 Polystyrène SlideFlask 50 pièces
11317774 Verre Flaskette 96 pièces
12892784 Verre Flaskette 16 pièces
16230651 Verre Flaskette 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16220651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 170920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.32€
    736.00€ / 50 pièces
    Économisez 98.32€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Réalisez des cultures cellulaires directement sur des lames grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence de cellules.
Réalisez des cultures cellulaires directement sur les lames de microscope grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence monocellulaires.
Chambre SlideFlask (illustrée avec bouchon noir sur la photo)
  • Emploie une lame en polystyrène traitée pour la culture tissulaire, fixée sur un flacon de 18 × 50 mm via un soudage par ultrasons permettant une incubation à long terme, sans aucune fuite
  • La structure supérieure du flacon se désolidarise facilement après la culture, en libérant la lame pour un examen au microscope
  • Certifié Nunclon Delta
  • Verre de recouvrement disponible (171862)
Chambre Flaskette (illustrée avec un bouchon blanc)
  • Lame en verre dotée d’un joint d’étanchéité en silicone et d’une partie supérieure (flacon) de 20 × 50 mm
  • Peut être hermétiquement fermé pour exclure l’air :utile lorsque l’on incorpore les cellules dans la résine pour la microscopie électronique
  • Utilisation exclusivement réservée à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 1
Couleur Transparent
Surface de culture 9,0 cm2
Description SlideFlask
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) utile 2,5 à 5,0 ml
Comprend Avec bouchon solide noir, non ventilé
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.