Learn More
Thermo Scientific™ Système de chambre de culture sur lame Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Code produit 16290661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Matériau:
Verre CC2 (polylysine mimique)
Description:
Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible
Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles
Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles
Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Matériau Description Conditionnement
16290661 8 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles 16 pièces
10164271 1 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible 16 pièces
13073043 1 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible 96 pièces
16270661 1 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible 16 pièces
13083043 2 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles 16 pièces
11317714 2 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles 96 pièces
16210651 2 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles 16 pièces
16280661 4 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles 16 pièces
10092371 4 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles 16 pièces
11327714 4 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles 96 pièces
13093043 8 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles 96 pièces
10564751 8 Verre CC2 (polylysine mimique) Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16290661 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 154941
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Activez la croissance cellulaire directement sur une lame de microscope en verre grâce au système de chambre de culture sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
Activez la croissance cellulaire (par ex. neurones) directement sur une lame en verre aminé grâce au système de lames de chambre CC Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ qui présente une surface de croissance CC2 chimiquement modifiée qui imite les caractères du revêtement polylysine. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits avec des chambres de support amovibles.
  • Elle reste stable et uniforme pendant plus d’un an sans réfrigération
  • Un couvercle à onglets permet les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
  • Stérile
  • Le séparateur de lame permet de séparer la chambre et la lame en verre
  • Fournit des sites de liaison optimaux pour les cellules fastidieuses
  • Zone d’écriture polie bleu clair
Comprend : Outil de retrait
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 8
Surface de culture 0,7 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Verre CC2 (polylysine mimique)
Volume (métrique) utile 0.2 à 0.5 ml
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.