Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Code produit 16240661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits unitSize
16240661 2 16 pièces
11367704 1 96 pièces
10316381 1 16 pièces
16230661 1 16 pièces
10030641 2 16 pièces
11377704 2 96 pièces
16250661 4 16 pièces
11387704 4 96 pièces
10717931 4 16 pièces
16260661 8 16 pièces
10234121 8 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16240661 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 154461
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cultivez des cellules directement sur des lames grâce au système de chambre de culture sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Cultivez, colorez et examinez les cellules directement sur la Lab-Tek™ II Chamber Slide™ de Thermo Scientific™ Nunc™ qui consiste en une chambre amovible en polystyrène fixée à une lame de verre standard. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits.
  • Totalement stérile et disponible en configurations à 1, 2, 4 ou 8 puits
  • Un couvercle à onglets se place sur la chambre pour permettre les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
  • Le séparateur de lame (inclus) facilite la séparation de la chambre et de la lame
  • Une zone d’écriture Superfrost™ facilite l’étiquetage
  • Lame de microscope non fluorescente en verre avec coins arrondis
  • Adhésif biocompatible
  • Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame
  • Traitée pour une excellente adhérence et croissance des cellules
  • Séparateur de lames inclus dans chaque paquet
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
Inclut :
outil de retrait
Remarque :
Superfrost™ est une marque déposée de Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 2
Surface de culture 4.0 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Verre RS
Volume (métrique) utile 1.0 à 2.0 mL
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Quantité 1 Ea.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.