Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™ II
Description
Cultivez, examinez et analysez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II avec un fond en verre borosilicaté nº 1,5 offre les caractéristiques optiques idéales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
- Chambre d’introduction de milieux non amovible et compartimentée en polystyrène, fermement fixée sur une lamelle en verre de borosilicate extra fine (n° 1,5), pour une observation optimale sur un microscope inversé à grande puissance
- Un couvercle à onglets en polystyrène permet les échanges gazeux avec une évaporation minimale
- Pour cultiver et observer des cellules vivantes
- Stérile
Informations de commande :
Lamelle fournie stérile dans des plateaux d’incubation pratiques et empilables.
Specifications
Specifications
| Puits | 2 |
| Surface de culture | 4.0 cm² |
| Matériau du couvercle | PS |
| Description | Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | 1,5 Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) utile | 1.0 à 2.0 ml |
| Épaisseur (métrique) | 0,16 à 0,19 mm |
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques |
| Nb par paquet | 16 |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.