Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™ II
Code produit 16240671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Matériau:
1,5 Verre borosilicaté
Description:
Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Matériau Description Conditionnement
16240671 4 1,5 Verre borosilicaté Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles 16 pièces
13003053 1 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible 96 pièces
16200671 1 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible 16 pièces
10040641 1 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible 16 pièces
16220671 2 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 16 pièces
10654602 2 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 16 pièces
13013053 2 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 96 pièces
11397714 4 1,5 Verre borosilicaté Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles 96 pièces
10052071 4 1,5 Verre borosilicaté Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles 16 pièces
10758192 8 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles 16 pièces
11317724 8 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles 96 pièces
16260671 8 1,5 Verre borosilicaté Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16240671 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 155382
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Cultivez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. Cette lamelle en verre présente des caractéristiques optiques optimales pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales.
Cultivez, examinez et analysez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II avec un fond en verre borosilicaté nº 1,5 offre les caractéristiques optiques idéales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse d’images confocales. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
  • Chambre d’introduction de milieux non amovible et compartimentée en polystyrène, fermement fixée sur une lamelle en verre de borosilicate extra fine (n° 1,5), pour une observation optimale sur un microscope inversé à grande puissance
  • Un couvercle à onglets en polystyrène permet les échanges gazeux avec une évaporation minimale
  • Pour cultiver et observer des cellules vivantes
  • Stérile
Informations de commande :
Lamelle fournie stérile dans des plateaux d’incubation pratiques et empilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 4
Surface de culture 1,7 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lamelle à 4 puits avec puits non amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau 1,5 Verre borosilicaté
Volume (métrique) utile 0.5 à 1.0 ml
Épaisseur (métrique) 0,16 à 0,19 mm
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.