Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe et profil bas Nunc™ de 5,0 ml
Code produit 15217468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Non
Oui
Oui, 2D
Pas de code-barres sur le tube ; code-barres sur le rack
Conditionnement:
1 Pk., 10 Cases
240 tubes
5 Pk., 10 Cases
Conditionnement:
10 pièces
240 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Conditionnement Conditionnement
15217468 Non 5 Pk., 10 Cases 10 pièces
15292986 Non 240 tubes 240 pièces
15204147 Oui, 2D 240 tubes 240 pièces
15297458 Oui, 2D 240 tubes 240 pièces
15207468 Non 240 tubes -
15553714 Oui 240 tubes 240 pièces
15563714 Pas de code-barres sur le tube ; code-barres sur le rack 240 tubes 240 pièces
15573694 Oui 1 Pk., 10 Cases 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15217468 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 331840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    127.80€ / 10 pièces
    Économisez 35.20€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Répondez à vos exigences de suivi et d’emballage pour le stockage d’échantillons solides ou liquides grâce à ces tubes universels à profil bas.
Une solution robuste pour le stockage d’échantillons solides ou liquides. Disponibles dans des configurations répondant à vos exigences de suivi et d’emballage, les tubes universels à profil bas Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml à filetage externe sont dotés de codes-barres 2D, de graduations, d’un patch blanc pour l’étiquetage et d’une conception à col large pour l’ajout et l’extraction faciles de matériaux d’échantillons. La conception à filetage externe minimise les risques de contamination dans les procédures de manipulation manuelle. Les tubes et le rack sont destinés à être stockés jusqu’aux températures d’azote liquide en phase vapeur.
Conception de tube flexible
  • Son col large facilite l’accès aux forceps pour ajouter environ (3) sections de tissus de 1 mm, des matériaux végétaux ou d’autres échantillons solides à stocker
  • La hauteur globale du tube de moins de 50 mm et la forme de son fond en U permettent un accès pratique avec des cônes de pipettes de longueur standard lorsqu’il est utilisé pour stocker des liquides
  • Disponibles avec ou sans code-barres 2D
  • Comportent des graduations imprimées et une surface inscriptible blanche pour l’identification manuelle des échantillons
  • Peuvent être achetés en portoir verrouillable universel ou en vrac pour répondre à vos besoins en matière de manipulation d’échantillons
Conception du bouchon
  • Le bouchon est doté d’un bouchon vissé compatible avec l’automatisation et l’équipement de bouchage et de débouchage Nunc
  • Le tube avec le bouchon à filetage externe est conçu pour le stockage cryogénique jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
  • Code-barres 2D unique permanent gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
  • Désormais disponibles dans un rack à code-barres afin de permettre le suivi du rack en plus des tubes individuels
  • Le lecteur de codes-barres 2D Thermo Scientific décode instantanément le code-barres de chaque tube et transfère l’information vers votre application ou base de données
  • Les tubes comportent un espace blanc inscriptible pour les informations relatives aux échantillons en plus, ou au lieu, d’utiliser des codes-barres 2D
Contrôle qualité rigoureux
  • Les codes-barres 2D sont scannés après la fabrication afin de garantir la lisibilité
  • Les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
  • Les tubes sont testés contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Clear
Matériau Base et couvercle en polycarbonate
Conditionnement 5 Pk., 10 Cases
Quantité 5/Pk., 10/Cs.
Code-barres Non
Capacité Contient 24 tubes universels de 5 ml à profil bas
Gamme de produits Rack à verrouillage universel Nunc
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Anti-rotation Oui
Capacité (impériale) 0,169 oz.
Exempt de DNase Oui
Imprimé Oui
Type de produit Tube universel