Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
Description
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
- Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard
- Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
- Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
- Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (L x l x H) | 127 x 85 x 7.9 mm (5 x 3.35 x 0.3 in) |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stériles |
| Nbre de puits | 96 |
| Hauteur (métrique) | 7.9 mm |
| Longueur (impériale) | 5 po |
| Longueur (métrique) | 127 mm |
| Anneaux de condensation | Oui |
| Hauteur (impériale) | 0,3 po |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.