Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
GREENER_CHOICE
Code produit 10601922
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque à 384 puits
Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray
Toutes les microplaques
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
180 pièces
50 pièces
60 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Stérilité Anneaux de condensation unitSize
10601922 Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray Non stérile Non 120 pièces
10392642 Toutes les microplaques Stériles Non 60 pièces
10046891 Toutes les microplaques Non stérile Non 60 pièces
10622212 Toutes les microplaques Non stérile Non 180 pièces
10265502 Toutes les microplaques Non stérile Oui 100 pièces
10275502 Toutes les microplaques Stériles Oui 100 pièces
10040401 Plaque 96 puits Non stérile Oui 100 pièces
10334311 Plaque 96 puits Stériles Oui 50 pièces
10752753 Plaque à 384 puits Stériles Non 60 pièces
10393072 Plaque à 384 puits Non stérile Non 180 pièces
10766723 Plaque à 384 puits Stériles Non 180 pièces
10242913 Plaque 96 puits Stériles Oui 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10601922 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 448143
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard
  • Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
  • Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
  • Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,35 x 0,3 po (127 x 85 x 7,9 mm)
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384/1536
Hauteur (métrique) 7.9mm
Longueur (impériale) 5 po
Longueur (métrique) 127mm
Anneaux de condensation Non
Hauteur (impériale) 0,3 po
Nbre par carton 120
Nb par paquet 20
Barrière anti-évaporation Non
Largeur (impériale) 3,35 po
Largeur (métrique) 85mm
Format Profil bas
Type de produit Couvercle de plaque
Plate Compatibility Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray
Coins entaillés Bord long
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.