Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage pour microplaques en plastique Nunc™
Description
Garantissez un stockage pratique et un transport en toute sécurité des échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks Cryobank à l’aide de racks de stockage en plastique Thermo Scientific™ Nunc. Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d'ADN et d'ARN, ainsi que des composés pour le screening haut débit.
- La conception horizontale s’adapte aux coffres, aux congélateurs verticaux et aux incubateurs
- La barre de maintien garde les plaques fermement en place.
- Poignées sur les faces supérieure et latérale pour un transport facile
- La barre de verrouillage maintient fermement les plaques
- La poignée permet un transport pratique
- Compatible avec des congélateurs jusqu’à -80°C
- Ne pas utiliser dans l’azote liquide/vapeur
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Capacité | Racks Cryobank, Microplaques |
| Matériau | Polypropylène, métal |
| Forme | Rectangle |
| Empilables | No |
| Dimensions (L x l x H) | 9,05 x 3,94 x 5,5 po (23 x 10 x 14cm) |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Longueur (impériale) | 9,05 in |
| Largeur (impériale) | 3,94 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.