Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage pour microplaques en plastique Nunc™
Code produit 10741234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
10 de hauteur
10 x 5
5 x 5
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Conditionnement
10741234 10 x 5 -
10662301 10 de hauteur 1 pièce
12736558 5 x 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741234 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 344280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.59€
    498.00€ / 1 pièces
    Économisez 82.59€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Garantissez un stockage pratique et un transport en toute sécurité des échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks Cryobank à l’aide de racks de stockage en plastique Nunc.
Garantissez un stockage pratique et un transport en toute sécurité des échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks Cryobank à l’aide de racks de stockage en plastique Thermo Scientific™ Nunc. Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d'ADN et d'ARN, ainsi que des composés pour le screening haut débit.
  • La conception horizontale s’adapte aux coffres, aux congélateurs verticaux et aux incubateurs
  • La barre de maintien garde les plaques fermement en place.
  • Poignées sur les faces supérieure et latérale pour un transport facile
  • La barre de verrouillage maintient fermement les plaques
  • La poignée permet un transport pratique
  • Compatible avec des congélateurs jusqu’à -80°C
  • Ne pas utiliser dans l’azote liquide/vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Vert
Capacité Racks Cryobank, Microplaques
Matériau PP et métal
Forme Rectangle
Empilables No
Dimensions Hauteur standard
Dimensions (L x l x H) 25 x 51 x 14 cm (9.88 x 20.13 x 5.5 in)
Longueur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 9.88 in
Largeur (impériale) 20.13 in
Hauteur (impériale) 5.5 in
Hauteur (impériale) d’étagère 0.75 in
Hauteur (métrique) d’étagère 2 cm
Type de produit Rack, microplaque
Hauteur (métrique) 14 cm
Array 10 x 5
Largeur (métrique) 51 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.