Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Code produit 10526371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Permanox
Polystyrène
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10526371 Permanox 100 pièces
10788091 Polystyrène 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 160005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.76€
    498.00€ / 100 pièces
    Économisez 93.76€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplacez vos lames de microscope en verre par des lames de microscope Thermo Scientific™ Nunc™, qui offrent une meilleure adhérence cellulaire.
Obtenez une attache et une croissance cellulaires similaires à celles de flacons et de boîtes de culture standard avec les lames de microscope en plastique Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en polystyrène ou en plastique Permanox.
  • Correspond à la surface de la plupart des récipients de culture tissulaire standard en PS
  • Le traitement de surface permet des conditions idéales pour l’adhérence et la croissance cellulaires
  • Traitement de surface assurant des conditions d’adhérence et de croissance cellulaires optimales.
  • Dimensions : 3 × 1 in. (75 × 27 mm)
  • Stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Nbre par carton 100/Cs.
Nb par paquet 20 Pk.
Stérilité Stériles
Frosted 1 End
Matériau Permanox
Precleaned Yes
Type Microscope Slide
Nombre de puits 0
Couleur Clear
Revêtement Traité pour la culture cellulaire
Description Lame de microscope en plastique Permanox
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.