Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits, surface sensible à la température UpCell, boîte de 1
BIOPHARMA
Code produit 10609114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/Pk., 8/Cs.
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10609114 1/Pk., 8/Cs. 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10609114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174897
En stock
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce à la surface sensible à la température des microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour recueillir des cellules en suspension.
Surface UpCell Thermo Scientific Nunc
La surface UpCell est une surface de culture cellulaire sensible à la température qui permet la récolte non enzymatique de cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité cellulaire et des protéines de surface.
Un polymère poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) sensible à la température est greffé sur la surface en polystyrène traitée par culture cellulaire standard. À 37°C, le polymère lié par covalence permet aux cellules de se fixer à la boîte et de se développer normalement. À température ambiante, le PNIPAAm se lie à l’eau et gonfle, libérant les cellules fixées et les matrices extracellulaires. Les cellules sont dissociées du substrat de culture sans trypsine.
Caractéristiques :
  • L’hydrophilicité de la surface UpCell varie en fonction de la température externe, ce qui permet aux cellules de se détacher
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser des enzymes de dissociation pour garantir des protéines de surface cellulaire intactes
  • Il n’est également pas nécessaire d’utiliser de grattage physique pour obtenir une viabilité cellulaire élevée
  • Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de fabrication
Recommandé dans les cas suivants :
  • Passage de culture
  • Analyses unicellulaires ultérieures (par exemple cytométrie en flux)
  • Utilisation exclusivement réservée à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque 96 puits de type F, UpCell, transparente, avec couvercle, stérile (1 / paquet, 8 / boîte)
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) utile 200 μl
Type Microplaque
Quantité 1/Pk., 8/Cs.
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitement UpCell, sensible à la température
Stérilité Stérile
Nbre de puits 96
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 × 12
Gamme de produits Nunc
Conditionnement 1/emballage ; 8/boîte
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Type de puits Plat