Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 1
Description
Les microplaques Nunc Thermo Scientific™ dotées d’une surface Nunclon Delta sont idéales pour une grande variété d’applications, notamment pour les expériences de clonage et les systèmes analytiques basés sur la culture tissulaire. Les produits Thermo Scientific Nunc de culture cellulaire offrent des solutions en matière de croissance et d’analyse cellulaire et sont employés par les chercheurs du monde entier depuis 1953. Une large gamme de surfaces et de traitements de culture répond à tous vos besoins en termes de recherche cellulaire élémentaire ou avancée.
- Empilable
- Stérilisation par rayonnement
- Anneaux de condensation contrôlant l’évaporation et retenant le condensat
- Couvercles quadrillés pour prévenir toute inversion accidentelle
- Dimensions : 86 × 128 mm
Informations relatives à la commande :
Conditionnement individuel.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certifiés | Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 10/sachet, 50/boîte |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Transparents |
| Type de produit | Microplaque de culture cellulaire |
| Matériau | En PS |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.