Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux MiniTray Nunc™ Nunclon
BIOPHARMA
Code produit 10520072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
60
72
Conditionnement:
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
10520072 60 150 pièces
10623581 72 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10520072 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 163118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.95€
    509.01€ / 150 pièces
    Économisez 76.94€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’excellentes vitesses d’adhérence et de croissance des cellules grâce aux plateaux MiniTray avec Nunclon Delta Surface.
La surface Thermo Scientific Nunclon offre une excellente fixation et croissance cellulaire.
En outre de fabriquer des plateaux MiniTray qui occupent un espace minimal dans le congélateur et l’incubateur, Nunc est également un fabricant de matériel de haute qualité qui répond aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
  • Polystyrène stérile
  • Disponibles avec 60 ou 72 puits coniques
  • Coordonnées alphanumériques de grande taille en relief
  • Couvercle dotés d’onglets permettant une pose dans le bon sens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Surface Nunclon certifiée
Bouchon inclus Oui
Forme du fond Conique
Capacité (métrique) 8 L
Surface de culture 0,013 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaires
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Mini Plateau
Volume (métrique) de travail 8 μl
Nombre de puits 60
Comprend Couvercle
Nbre par carton 150
Nb par paquet 10
Longueur (métrique) 84,1 mm
Largeur (métrique) 5,82 mm
Hauteur (métrique) 11,2 mm