Learn More
Thermo Scientific™ Kit mortier Nunc™
BIOPHARMA
Code produit 10696653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10696653 Polyéthylène 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696653 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 533669
Expédition estimée: 30-11-2026
Favorisez la sécurité de votre laboratoire en utilisant le kit de mortier Nunc hautement résistant aux chocs et fabriqué en polyéthylène, une excellente alternative au verre.
Favorisez la sécurité de votre laboratoire sans nuire à la précision en utilisant le kit de mortier Thermo Scientific™ Nunc™ hautement résistant aux chocs et fabriqué en polyéthylène, une excellente alternative au verre.
  • Fabriqué en polyéthylène hautement résistant aux chocs
  • Supporte des températures comprises entre -40°C et +95°C Emballage individuel
Carte grattoir, papier de pesée et film en polyéthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit mortier, complet avec coupelle grise et pilon
Type de produit Kit mortier
Matériau Polyéthylène