Learn More
Thermo Scientific™ Plaques multipuits Nunc™ avec surface UpCell™
Code produit. 10288143
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
24
48
Surface de culture:
1,1 cm2
1,9 cm2
3,5 cm2
9,6 cm2
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10288143
Marque: Thermo Scientific™ 174900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour préserver la viabilité des cellules et les protéines de surface.
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire à l’aide d’une membrane de support.
La récolte traditionnelle de cellules par des méthodes enzymatiques et mécaniques compromet souvent l’intégrité des protéines de surface et la viabilité des cellules récoltées. En revanche, la surface UpCell permet la récolte de cellules en faisant simplement passer la température de la culture cellulaire en dessous de 32°C, sans besoin d’enzymes, ce qui permet d’obtenir des cellules hautement viables avec des protéines de surface cellulaire intactes.
  • Sans trypsinisation : préserve les protéines de surface cellulaire
  • Sans aucune force physique : grande viabilité cellulaire
  • Utilisées pour le passage de culture, pour lʼanalyse cellulaire et la recherche sur la transplantation cellulaire
  • Les boîtes multi-puits à 6 puits sont livrées avec des membranes de support fournies qui permettent la récolte de feuilles cellulaires, ainsi que la création de modèles tissulaires en 3D
  • Temps de manipulation minime
  • Code-barres personnalisé disponible
Recommandées dans les cas suivants :
Passage des cultures ; analyse des cellules simples, recherche en greffe de cellules, modèles tissulaires en 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 12 puits, UpCell
Surface de culture 3,5 cm2
Volume (métrique) du puits 2 ml (puits)
Volume (métrique) utile 2mL
Type Multi Dish
Nb par paquet 1
Nbre par carton 6
Couleur Transparent
Traitement de surface UpCell, sensible à la température
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12
Type de puits Rectangular, Flat Bottom (F-well)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement