Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tubes Cryobank non codés Nunc™
Descripción
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0,5 L à 5,0 L, et complétés par une gamme de certifications.
Suivi en toute sécurité
- La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
Format de stockage optimisé
- Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
- Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
- Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
- Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
- La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
- Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
- Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
- Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
- Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
Especificaciones
Especificaciones
| Codage | Aucun |
| Type de flacon | Cryobank |
| Conditionnement | En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte |
| Quantité | 960 |
| Gamme de produits | Nunc |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Systèmes de flacons non codés Cryobank |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Polypropylène (capuchon) |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.