Learn More
Thermo Scientific™ Cadre Nunc™ NucleoLink™/TopYield™
Description
Idéale pour les tests de PCR en phase liquide, d’immuno-PCR et d’hybridation en raison de la résine résistante à la chaleur, la conception unique des cadres et des modules cassables Thermo ScientificTM NuncTM NucleoLinkTM offre une flexibilité sans erreur ; chaque puits se verrouille dans le cadre et est maintenu à la même hauteur pour fournir une lecture précise et un lavage efficace.
- Remplacent les méthodes de détection laborieuses comme l’électrophorèse sur gel et le Southern blot
- Utilisables avec une quelconque détection “de type ELISA” et méthode de mesure
- Compatibles avec les lecteurs de microplaques standard
- Consiste en 1 × 8 barrettes dans un cadre en format 96 puits
- Puits en forme de V, à fond plat et lisible et parois minces (0,35 mm)
- Résistance aux températures de -20° à +120°C
- Volume utile : Barrettes de 100 μl
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | Cadre Nunc NucleoLink/TopYield |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 72 boîtes |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Cadre |
| Matériau | Plastique ABS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 100 μl |
| Afficher plus |