Learn More
Thermo Scientific™ 6 Well Plate, Nunclon Vita Surface, Pack of 1
BIOPHARMA
Code produit 11337694
Change view
Click to view available options
Nbre de puits:
6
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits unitSize
11337694 6 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11337694 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 145380
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cultivez des cellules tempérées directement sur la boîte multi-puits à 6 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita sans revêtements de matrice ni couches nourricières.
Cultivez des cellules tempérées directement sur la boîte multi-puits à 6 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita sans revêtements de matrice ni couches nourricières. Le Nunclon Vita dispose d’une surface en polystyrène à traitement énergétique unique. Lorsqu’elle est associée à un milieu conditionné complété par un inhibiteur de ROCK, cette surface favorise l’adhérence et l’expansion des cellules souches pluripotentes humaines.
Caractéristiques :
  • Sans composés d’origine animale
  • Performance constante de lot à lot
  • Favorise l’adhérence et la croissance des cellules tempérées (par ex., HEK 293, MSC)
  • Favorise l’adhérence et l’expansion de cellules souches pluripotentes humaines dans un milieu conditionné contenant de l’inhibiteur de ROCK Y27632
  • Permet la dissociation non enzymatique des cellules souches pluripotentes humaines avec élimination de l’inhibiteur de ROCK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 6 puits, Nunclon Vita
Surface de culture 9,6 cm2
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) utile 3 ml
Type Plaque Multiwell
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Couleur Transparent
Traitement de surface Nunclon Vita
Stérilité Stérile
Nbre de puits 6
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Quadrillé Non quadrillé
Type de puits Flat Bottom (F-well)