Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rotatifs en PETG Nunc™
Code produit 10712974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
1050 cm 2
1700 cm2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Surface du flacon:
Lisse
Plissée
Conditionnement:
20/boîte
22/boîte
5/manchon, 20/boîte
Conditionnement:
20 pièces
22 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de croissance cellulaire Surface du flacon Conditionnement unitSize
10712974 1050 cm 2 Lisse 20/boîte 20 pièces
10059702 1050 cm 2 Lisse 5/manchon, 20/boîte 20 pièces
10263393 1050 cm 2 Lisse 5/manchon, 20/boîte 20 pièces
10627584 1700 cm2 Plissée 20/boîte 20 pièces
10385073 1800 cm 2 Lisse 22/boîte 22 pièces
10704144 2100 cm 2 Plissée 20/boîte 20 pièces
10551844 2100 cm 2 Plissée 5/manchon, 20/boîte 20 pièces
10596895 4200 cm 2 Plissée 22/boîte 22 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10712974 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 106020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    141.00€ / 20 pièces
    Économisez 79.00€
    35% de réduction
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la croissance cellulaire et le rendement des produits tout en éliminant la nécessité dʼachat dʼéquipements de production supplémentaires ou augmentez le rendement.
Augmentez la croissance cellulaire et le rendement des produits tout en éliminant la nécessité dʼachats dʼéquipements de production supplémentaires ou augmentez le rendement grâce aux flacons rotatifs en PETG Thermo Scientific™ Nunc™. Pratiquement incassables, ces flacons sont en PETG, ce qui offre une garantie supplémentaire de sécurité pour les contenus précieux lors des applications de laboratoire et à lʼéchelle industrielle (telles que les vaccins, la croissance de cultures cellulaires et la production dʼautres éléments biologiques).
Caractéristiques principales :
  • Moulés en PETG durable
  • Peuvent être congelés jusquʼà -40°C — avec prise en charge des méthodes de libération de congélation / décongélation cellulaire, ce qui diminue la dépendance à la trypsine
  • Fournissent des solutions à toutes les échelles grâce à une large plage de surfaces (de 1 050 cm2 à 4 200 cm2
  • Permettent de réduire les efforts du poignet et dʼaugmenter la productivité grâce aux bouchons ergonomiques à fermeture rapide
  • Peuvent faire lʼobjet dʼun traçage par numéro de lot apposé sur chaque flacon
Recommandé dans les cas suivants :
  • Croissance de cultures cellulaires
  • Production de vaccins
  • Production d’anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Lisse
Couleur Transparent
Description 1060-20
Matériau PETG
Nbre par carton 20
Nb par paquet 20
Conditionnement 20/boîte
Surface de croissance cellulaire 1050 cm 2
Closure Included Oui
Graduated Oui
Forme Rond
Type de produit Flacon rotatif
Type de bouchon Ergonomique Quick-Action
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.