Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Description
Améliorez la fixation des cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des flacons Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ avec revêtement de poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
- Ouverture large et col incliné pour un accès facile et complet à la surface de culture
- Bouchon ergonomique, s’ouvrant et se fermant en un 1/3 de tour.
- Idéal pour la culture des cellules difficiles qui ne se lient pas aux surfaces traitées pour la culture cellulaire classiques
- Stériles et apyrogènes
Bouchons filtrants :
- Bouchons ventilés et bouchons filtrants disponibles
- Bouchons filtrants équipés d’un filtre hydrophobe pour assurer l’homogénéité des échanges gazeux
- Repère en forme de Y permettant la vérification visuelle de la position de ventilation, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons filtrants
Recommandées dans les cas suivants :
Culture cellulaire
Spécification
Spécification
| Description | Flacon traité pour culture cellulaire Nunc 300 cm2, fermeture évent/bouchon |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Basse |
| Nbre par carton | 60 |
| Nb par paquet | 10 |
| Revêtement de surface | Résine en PTFE |
| Mouth Style | Large |
| Stérilité | Étroite |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.