Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Code produit 10599902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
6
24
Traitement de surface:
Collagène Type I
Poly-D-Lysine
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Traitement de surface Conditionnement
10599902 6 Poly-D-Lysine 20 pièces
10183592 6 Collagène Type I 20 pièces
16834881 24 Poly-D-Lysine 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10599902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 152035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00€
    716.00€ / 20 pièces
    Économisez 240.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement en poly-D-lysine ou collagène I.
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement de Poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
  • Stériles et apyrogènes
  • Avec revêtement de poly-D-lysine, un matériau chimiquement synthétisé sans aucun composé d’origine animale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 9,6 cm2
Volume (métrique) du puits 3 ml (puits)
Volume (métrique) utile 3 ml
Type Multi Dish
Quantité 5/Pk., 20/Cs.
Traitement de surface Poly-D-Lysine
Stérilité Fabrication aseptique
Nbre de puits 6
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.