Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate Nunc™ dans des plaques multipuits
BIOPHARMA
Code produit 10478803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Type de récipient:
Plaque de 12 puits
Plaque de 24 puits
Plaque de 6 puits
Surface de culture:
0,47 cm2
1,13 cm2
3,14 cm2
4,1 cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type de récipient Surface de culture Conditionnement
10478803 0,4 μm Plaque de 12 puits 1,13 cm2 48 pièces
10387523 0,4 μm Plaque de 24 puits 0,47 cm2 48 pièces
10021863 3 μm Plaque de 24 puits 0,47 cm2 48 pièces
10002433 8 μm Plaque de 24 puits 0,47 cm2 48 pièces
10543624 0,4 μm Plaque de 6 puits 3,14 cm2 24 pièces
10092153 3 μm Plaque de 6 puits 3,14 cm2 24 pièces
10637143 8 μm Plaque de 6 puits 3,14 cm2 24 pièces
10504394 3 μm Plaque de 12 puits 1,13 cm2 48 pièces
10236103 8 μm Plaque de 12 puits 1,13 cm2 48 pièces
10124093 0,4 μm Plaque de 6 puits 4,1 cm2 24 pièces
10276803 3 μm Plaque de 6 puits 4,1 cm2 24 pièces
10377143 8 μm Plaque de 6 puits 4,1 cm2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10478803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    393.99€ / 48 pièces
    Économisez 99.01€
    20% de réduction
En stock
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :
  • Traitement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta et test d’adhérence cellulaire
  • Les onglets facilitent la préhension et la manipulation
  • Non toxiques et apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Conditionnés en sachets refermables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Inserts de culture cellulaire en polycarbonate avec porosité de 0,4 microns dans une plaque à 12 puits
Surface de culture 1,13 cm2
Matériau PC (membrane)
Volume (métrique) du puits 1.1 mL
Volume (métrique) utile 1,1 ml
Densité des pores <0,85 x 108
Porosité 0,4 μm
Type Insert de culture
À utiliser avec (équipement) Boîte multi-puits 12
Quantité 12 Pk., 48/Cs
Type de récipient Plaque de 12 puits
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12
Inserts par plaque 12
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.