Learn More
Thermo Scientific™ Outil de presse Nunc™ pour les systèmes de tubes Cryobank et Bank-It™
Description
Localisez et retirez rapidement et facilement un tube souhaité, sans laisser les échantillons congelés décongeler à l’aide de l’outil de sortie de presse Thermo Scientific™ Nunc™ pour les systèmes de flacons Cryobank et Bank-It™.
Caractéristiques :
- Les flacons sélectionnés sont libérés par des leviers et peuvent être prélevés facilement
- La position sélectionnée peut être choisie en fonction de la sortie de la base de données
- Les chevilles peuvent être placées et vérifiées pendant que l’échantillon / les échantillons voisins restent froids
- Le coin coupé garantit que le rack est correctement orienté
Specifications
Specifications
| Description | Rack Nunc Cryobank et Bank-it, outil de presse pour tubes, 1 chacun |
| Type de flacon | Cryobank |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Cryobank et Bank-It |
| Quantité | 1 Ea. |
| Type | Outil d'extraction de tube |