Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Código de producto. 10766933
Cambiar vista
Click to view available options
Nbre de puits:
1
4
8
Tamaño de la unidad:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nbre de puits Tamaño de la unidad
10766933 4 100 pièces
11722515 1 100 pièces
11732515 8 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10766933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 267061
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Effectuez des applications de biologie moléculaire avec les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ aux dimensions conformes à la norme ANSI™ et optimisées pour la robotique.
Les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ avec des dimensions standard ANSI™ sont optimisées pour les applications de biologie moléculaire à l’aide d’instruments robotiques.
Boîtes rectangulaires à 1, 4 et 8 puits
  • La boîte à 1 puits est idéale pour les applications de screening haut débit (HTS) utilisant des boîtes de Pétri.
  • Les boîtes à 4 et 8 puits sont idéales pour la compartimentalisation des dosages et les sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde.
  • La boîte à 4 puits peut accueillir quatre lames de verre pour le stockage.
Format à 1 puits
  • Format de plaque pratique pour la culture cellulaire
  • Applications HTS sur boîtes de Pétri
Formats à 4 et 8 puits
  • Compartimentalisation des dosages
  • Sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde
  • Lavage de bandelettes de Western blot
  • Boîte à 4 puits pouvant accueillir quatre lames de verre
  • Utile dans tous les domaines de la culture cellulaire, y compris dans l’évolution et le clonage
Informations relatives à la commande :
Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format SBS Standard
Array 1 x 4
Couleur Clear
Type de produit Plaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 4
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 22 mL
Type de puits Rectangular
Comprend Couvercle
Nbre par carton 100/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Quantité 10 Pk.
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.