Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Code produit 11732515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1
4
8
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Conditionnement
11732515 8 100 pièces
11722515 1 100 pièces
10766933 4 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11732515 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 267062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    894.52€ / 100 pièces
    Économisez 200.48€
    18% de réduction
En stock
Effectuez des applications de biologie moléculaire avec les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ aux dimensions conformes à la norme ANSI™ et optimisées pour la robotique.
Les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ avec des dimensions standard ANSI™ sont optimisées pour les applications de biologie moléculaire à l’aide d’instruments robotiques.
Boîtes rectangulaires à 1, 4 et 8 puits
  • La boîte à 1 puits est idéale pour les applications de screening haut débit (HTS) utilisant des boîtes de Pétri.
  • Les boîtes à 4 et 8 puits sont idéales pour la compartimentalisation des dosages et les sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde.
  • La boîte à 4 puits peut accueillir quatre lames de verre pour le stockage.
Format à 1 puits
  • Format de plaque pratique pour la culture cellulaire
  • Applications HTS sur boîtes de Pétri
Formats à 4 et 8 puits
  • Compartimentalisation des dosages
  • Sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde
  • Lavage de bandelettes de Western blot
  • Boîte à 4 puits pouvant accueillir quatre lames de verre
  • Utile dans tous les domaines de la culture cellulaire, y compris dans l’évolution et le clonage
Informations relatives à la commande :
Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format SBS Standard
Array 2 x 4
Couleur Clear
Type de produit Plaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 8
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 11 mL
Type de puits Rectangular
Comprend Couvercle
Nbre par carton 100/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Quantité 10 Pk.
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Hauteur (métrique) 59 mm