Learn More
Thermo Scientific™ Tournevis Nunc™ pour systèmes de tubes Cryobank et Bank-It™, manuels
Description
Bouchez et débouchez rapidement et facilement les tubes Nunc Cryobank à l’aide des tournevis Thermo Scientific™ Nunc™ pour systèmes Cryobank et Bank-It™, disponibles en modèles manuels et électriques pour s’adapter à votre application. Les flacons Nunc Cryobank permettent à l’utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses flacons cryogéniques grâce à un code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des flacons. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
- Tournevis manuel pour vissage/dévissage
- Tournevis manuel
- La pièce
Specifications
Specifications
| Description | Tournevis manuel |
| Codage | 2D |
| Type de flacon | Cryobanque, Bank-It |
| Couleur | Rouge, Noir |
| Type de prise | US |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Cryobank et Bank-It |
| Type | Tournevis manuel |