Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser Nunc™ pour récipients Nunc
Description
Contient ds échantillons avec bouchons à clipser pour récipients Nunc Thermo Scientific™ Nunc™ Ces bouchons sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
- Polyéthylène
- non stériles
- S’adaptent aux récipients de 12,5 à 50 ml
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bouchon pour tube cryogénique |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients de 50 ml |
| Gamme de produits | Nunc |