Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser Nunc™ pour récipients Nunc
BIOPHARMA
Code produit 11311765
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de 12,5, 20 et 30 ml
Récipients de 50 ml
Conditionnement:
200 pièces
2400 pièces
4000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11311765 Récipients de 12,5, 20 et 30 ml 4000 pièces
11331775 Récipients de 12,5, 20 et 30 ml 200 pièces
10479462 Récipients de 50 ml 2400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311765 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 536617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    511.00€ / 4000 pièces
    Économisez 99.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient ds échantillons avec bouchons à clipser pour récipients Nunc Thermo Scientific™ Nunc™ Ces bouchons sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
Contient ds échantillons avec bouchons à clipser pour récipients Nunc Thermo Scientific™ Nunc™ Ces bouchons sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
  • Polyéthylène
  • non stériles
  • S’adaptent aux récipients de 12,5 à 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon pour tube cryogénique
Closure Included Oui
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 12,5 ml à 30 ml
Couleur Naturel
Description Bouchon à clipser pour récipients de 12,5, 20 et 30 ml
À utiliser avec (équipement) Récipients de 12,5, 20 et 30 ml
Gamme de produits Nunc