Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
BIOPHARMA
Code produit 17170336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couches de plateaux:
2
10
Surface de culture:
1264 cm²
6320 cm2
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couches de plateaux Surface de culture unitSize
17170336 10 6320 cm2 2 pièces
17160336 2 1264 cm² 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17170336 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00€
    1687.00€ / 2 pièces
    Économisez 508.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système Nunc Standard Closed Cell Factory, 2 couches, offrant un système propre et fermé pour des résultats cohérents et de haute qualité dans la culture de cellules adhérentes. Ce système fermé standard prêt à l’emploi vous aidera à développer et à mettre à l’échelle rapidement votre processus grâce à des composants standard assurant l’approvisionnement.
Faites avancer votre processus de fabrication grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Closed Cell Factory™. Avoir un système propre et fermé qui fournit des résultats cohérents et de haute qualité doit être une norme parmi vos processus de culture de cellules adhérentes. Ce système fermé standard prêt à l’emploi vous aidera à développer et à mettre à l’échelle rapidement votre processus grâce à des composants standard assurant l’approvisionnement. Disponible en version à 2 et 10 plateaux.
  • Option standard de système fermé préconfiguré
  • Système Cell Factory à 10 couches
  • Prêt à l’emploi
  • Permet une mise à l’échelle rapide et facile
  • Fabriqué en stock
  • Filtre d’aération Sartopore 0,2 um
  • Connecteur Aseptiquik G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 32,1 cm
Longueur (métrique) 47,2 cm
Type de produit Cuve de culture
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C
Largeur (métrique) 39 cm
Concept écologique ISCC PLUS
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Surface de culture 6320 cm2
Traitement de surface Nunclon Delta
Volume (métrique) de travail 2000 ml
Couches de plateaux 10